Wichtige Dokumente
144517
Anthranil
99%
Synonym(e):
2,1-Benzisoxazol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.584 (lit.)
bp
101-102 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc2nocc2c1
InChI
1S/C7H5NO/c1-2-4-7-6(3-1)5-9-8-7/h1-5H
InChIKey
FZKCAHQKNJXICB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)