Wichtige Dokumente
137561
3-Methyl-1-pentyn-3-ol
98%
Synonym(e):
Meparfynol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
6.5 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
Löslichkeit
Cellosolve: miscible
Stoddard solvent: miscible
acetone: miscible
benzene: miscible
carbon tetrachloride: miscible
cyclohexanone: miscible
diethyl ether: soluble
diethylene glycol: miscible
ethanolamine: miscible
ethyl acetate: miscible
kerosene: miscible
mineral spirits: miscible
neatsfoot oil: miscible
petroleum ether: miscible
soybean oil: miscible
Dichte
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CCC(C)(O)C#C
InChI
1S/C6H10O/c1-4-6(3,7)5-2/h1,7H,5H2,2-3H3
InChIKey
QXLPXWSKPNOQLE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- A reactant to synthesize α-methylene cyclic carbonates by reacting with carbon dioxide.[2]
- A reactant in the synthesis of 2,6,9-trisubstituted purine based CDK inhibitors.[3]
- An initiator in the synthesis of polylactide bearing terminal propargyl group via ring-opening polymerization of L-lactide.[1]
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?