Merck
129631
Sigma-Aldrich
2-Mesitylensulfonsäure Dihydrat
97%
Synonym(e):
2,4,6-Trimethyl-benzolsulfonsäure Dihydrat
Größe auswählen
25 G
CHF 184.00
CHF 184.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 184.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3C6H2SO3H · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.29
Beilstein:
1961501
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 184.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
74-78 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H12O3S.2H2O/c1-6-4-7(2)9(8(3)5-6)13(10,11)12;;/h4-5H,1-3H3,(H,10,11,12);2*1H2
InChIKey
LIKWMDGAWXCECN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Mesitylenesulfonic acid dehydrate was used in the preparation of tert-Butyl (2S,4S)-N,N-di-tert-butoxycarbonyl-5-fluoroleucine[1].
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jean-Damien Charrier et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(4), 474-482 (2004-02-11)
Syntheses of (2S,4S)- and (2S,4R)-5-fluoroleucine, and, and of (2S,4S)-[5,5-(2)H(2)]-5-fluoroleucine, have been completed. The methodology allows these compounds to be prepared in sufficient quantities for incorporation by solid-state protein synthesis into strategic sites in proteins for folding studies. X-ray structures of