248932
(R)-(−)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diylhydrogenphosphat
≥98%
Synonym(e):
(R)-(−)-1,1′-Binaphthalin-2,2′-diyl-hydrogen-phosphat, (R)-4-Hydroxydinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-oxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −605°, c = 1.35 in methanol
InChI
1S/C20H13O4P/c21-25(22)23-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)24-25/h1-12H,(H,21,22)
InChIKey
JEHUZVBIUCAMRZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- To facilitates the controlled ring-opening homopolymerization and copolymerization of ε-caprolactone (cyclic ester).
- As an additive along with a copper catalyst to achieve the highest catalytic activity in Sonogashira-type reactions.
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
TRIP and TiPSY Chiral Phosphoric Acid Catalysts
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..