Wichtige Dokumente
294659
Hexanoylchlorid
≥99%
Synonym(e):
Capronsäurechlorid
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
150-153 °C (lit.)
Dichte
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
CCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClO/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3
InChIKey
YWGHUJQYGPDNKT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- total synthesis of (±)-7-butyl-6,8-dihydroxy-3-pentyl-3,4-dihydroisochromen-1-one[1]
- asymmetric synthesis of 14-methyl-1-octadecene, the sex pheromone of the peach leafminer moth[2]
- preparation of hexanoyl-coated nanofibers dispersible in several organic solvents[3]
- total synthesis of natural isocarbostyril ruprechstyril (3-n-pentyl-6-methoxy-8-hydroxy-1(2H)-isoquinolinone), isolated from Ruprechtia tangarana[4]
- 5-chloro-8-hydroxy-6-methoxy-3-pentylisocoumarin, the 5-chloro analog of naturally occurring 7-chloro-8-hydroxy-6-methoxy-3-pentylisocoumarin, isolated from Tessmannia densiflora[5]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
122.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
50 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?