Dokumente
8.20351
Sigma-Aldrich
Crotonoyl chloride
(mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
Synonym(e):
Crotonoylchlorid
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=CHCOCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.53
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
234-010-3
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Übergangstemp.
flash point 40.5 °C
Dichte
1.09 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H5ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3/b3-2+
InChIKey
RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.090
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
104.9 °F
Flammpunkt (°C)
40.5 °C