Wichtige Dokumente
362026
Bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalen
98%
Synonym(e):
BEDT-TTF, Bi[5,6-dihydro-1,3-dithiolo[4,5-b][1,4]-dithiin-2-yliden]
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
~260 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
C1CSC2=C(S1)S\C(S2)=C3\SC4=C(SCCS4)S3
InChI
1S/C10H8S8/c1-2-12-6-5(11-1)15-9(16-6)10-17-7-8(18-10)14-4-3-13-7/h1-4H2
InChIKey
LZJCVNLYDXCIBG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?