Wichtige Dokumente
117722
1-Adamantancarbonsäure-chlorid
95%
Synonym(e):
1-Adamantancarbonylchlorid
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
bp
135-136 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
49-51 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
ClC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15ClO/c12-10(13)11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,11-
InChIKey
MIBQYWIOHFTKHD-KJZNFTALSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?