Wichtige Dokumente
375063
1-Adamantylisocyanat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
144-146 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
isocyanate
SMILES String
O=C=NC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15NO/c13-7-12-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11-
InChIKey
VBHCPGFCIQDXGZ-BIBSGERRSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- adamantyl-functionalized nanoparticles, via thiol-isocyanate reaction of thiol-modified nanoparticles1 4-[3-(aryl or -cycloalkyl)ureido]butyryl compound[1]
- 4-(3-adamantan-1-yl-ureido)butyric acid, via reaction with 4-aminobutanoic acid in DMF[2]
- 4-(3-adamantan-1-yl-ureido)butyryloxy compound[2]
- 12-(3-adamantan-1-yl-ureido) dodecanoic acid (AUDA)[3]
- adamantyl-phenylsulfonamide ureas[4]
- 1-adamantan-1-yl-3-(hydroxyalkyl)ureas, via reaction with with hydroxyalkylamines[5]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?