Wichtige Dokumente
161144
Biphenyl-4-carbonsäurechlorid
97%
Synonym(e):
4-Phenyl-benzoylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
110-112 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
phenyl
SMILES String
ClC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChIKey
JPVUWCPKMYXOKW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?