Merck
411884
Sigma-Aldrich
Phenylacetylen-d
99 atom % D
Synonym(e):
(Ethinyl-d)-benzol
Größe auswählen
5 G
CHF 847.00
CHF 847.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 847.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C≡CD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.14
Beilstein:
2038975
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 847.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.548 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
Dichte
0.939 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1D
InChIKey
UEXCJVNBTNXOEH-MICDWDOJSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Organometallics, 11, 2181-2181 (1992)