113468
2-(2-Aminoethylamino)-5-nitropyridin
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
126-128 °C (lit.)
SMILES String
NCCNc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H10N4O2/c8-3-4-9-7-2-1-6(5-10-7)11(12)13/h1-2,5H,3-4,8H2,(H,9,10)
InChIKey
ODHSPTHLPCXPTL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable