738646
trans-2-Hepten
99%
Synonym(e):
(2E)-2-Heptene, (E)-2-Heptene
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
88 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.404 (lit.)
n20/D 1.405
bp
98 °C (lit.)
Dichte
0.701 g/mL at 25 °C (lit.)
0.705 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCC\C=C\C
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h3,5H,4,6-7H2,1-2H3/b5-3+
InChIKey
OTTZHAVKAVGASB-HWKANZROSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
26.1 °F
Flammpunkt (°C)
-3.3 °C