Merck
110825
Sigma-Aldrich
trans-3-Hepten
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CH=CHC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.19
Beilstein:
1719016
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.403 (lit.)
bp
94 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−137-−136.6 °C (lit.)
Dichte
0.698 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC\C=C\CC
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3/b7-5+
InChIKey
WZHKDGJSXCTSCK-FNORWQNLSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
30.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)