Merck
477001
Sigma-Aldrich
2-Hexen-(cis+trans)
technical grade, 85%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CH=CHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.16
Beilstein:
969179
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
85%
Brechungsindex
n20/D 1.395 (lit.)
bp
67-69 °C (lit.)
Dichte
0.678 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC\C=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4,6H2,1-2H3/b5-3+
InChIKey
RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The product is a mixture of cis- and trans-2-hexene. 1-hexene undergoes isomerization on 6080-mesh ZSM (Zeolite Socony Mobil)-5 zeolite to form cis- and trans-2-hexene as the predominant products.
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The catalytic isomerization of 1-hexene on H-ZSM-5 zeolite: The effects of a shape-selective catalyst.
Abbot J, et al.
J. Catal., 92(2), 398-408 (1985)