Merck
110574
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylhexan
99%
Größe auswählen
10 G
CHF 143.00
CHF 143.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 143.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH(CH3)CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.23
Beilstein:
1718748
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 143.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
48 mmHg ( 34 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.395 (lit.)
bp
108-109 °C (lit.)
Dichte
0.701 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C)CC(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-5-8(4)6-7(2)3/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChIKey
HDGQICNBXPAKLR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
2,4-Dimethylhexane can be gas chromatographically enantioseparated on different modified cyclodextrins[1].
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Giuseppe Sicoli et al.
Chirality, 21(1), 183-198 (2008-08-14)
The chromatographic enantioseparation of small unfunctionalized chiral alkanes C*HR(1)R(2)R(3) (R = alkyl) represents a challenge in separation science. Because of the lack of any functional groups, enantiorecognition in the presence of a chiral selector is solely based upon weak enantioselective