Merck
M49704
Sigma-Aldrich
2-Methylhexan
99%
Synonym(e):
Isoheptan
Größe auswählen
5 G
CHF 133.00
25 G
CHF 388.00
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 133.00
25 G
CHF 388.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.20
Beilstein:
1696856
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
2.27 psi ( 37.7 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
536 °F
Expl.-Gr.
~7 %
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−118 °C (lit.)
Dichte
0.679 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-4-5-6-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
GXDHCNNESPLIKD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Methylhexan wird hauptsächlich als Modell-iso-Alkan in Studien verwendet, in denen die iso-Alkan-Oxidierung,[1] die Dampf-Festphasen-Gleichgewichte von Heptanisomeren[2] und das katalytische Cracken untersucht werden.[3][4]
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
30.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
2-Methylhexane cracking on Y zeolites: Catalytic cycles and reaction selectivity
Yaluris G, et al.
J. Catal., 165(2), 205-220 (1997)
The influence of reaction temperature on the cracking mechanism of 2-methylhexane
Bamwenda GR, et al.
J. Catal., 148(2), 595-606 (1994)
Iso-alkane oxidation by aPseudomonas Part I.?Metabolism of 2-methylhexane
Thijsse GJE and Van der Linden AC
Antonie van Leeuwenhoek, 27(1), 171-179 (1961)
Intermolecular potentials for branched alkanes and the vapour-liquid phase equilibria of n-heptane, 2-methylhexane, and 3-ethylpentane
Ilja Siepmann BJ and Martin MG
Molecular Physics, 90(5), 687-694 (1997)
A A Toropov et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(4), 714-740 (2007-07-17)
Simplified molecular input line entry system (SMILES) has been utilized in constructing quantitative structure-property relationships (QSPR) for octanol/water partition coefficient of vitamins and organic compounds of different classes by optimal descriptors. Statistical characteristics of the best model (vitamins) are the