Wichtige Dokumente
111023
4-Methylheptan
99%
Synonym(e):
4-methyl-heptane
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.77 psi ( 37.7 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.398 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−121 °C (lit.)
Dichte
0.705 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC(C)CCC
InChI
1S/C8H18/c1-4-6-8(3)7-5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
CHBAWFGIXDBEBT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?