108499
2-Bromdodecan
technical grade, 85%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Dampfdruck
0.29 psi ( 20 °C)
Assay
85%
Brechungsindex
n20/D 1.456 (lit.)
bp
130 °C/6 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−96 °C (lit.)
Dichte
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
bromo
SMILES String
CCCCCCCCCCC(C)Br
InChI
1S/C12H25Br/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)13/h12H,3-11H2,1-2H3
InChIKey
GIUUCQVKMWBSRT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?