Merck
07370
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-chlorbenzoesäure
≥98.0% (T)
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H3(Cl)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.58
Beilstein:
2085846
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (T)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white to faint brown
mp (Schmelzpunkt)
214-215 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Nc1cc(ccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChIKey
DMGFVJVLVZOSOE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable