Merck
E1510
Sigma-Aldrich
Ethidiumbromid -Lösung
BioReagent, for molecular biology, 10 mg/mL in H2O
Synonym(e):
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenyl-phenanthridiniumbromid, EtBr, Homidiumbromid
Größe auswählen
10 ML
CHF 103.00
CHF 103.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
CHF 103.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20BrN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.31
Beilstein:
3642536
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41105322
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.31
CHF 103.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Konzentration
10 mg/mL in H2O
Methode(n)
electrophoresis: suitable
Eignung
suitable for gel electrophoresis
SMILES String
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
InChIKey
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ethidium bromide (EtBr) is the most commonly used nucleic acid stain for PAGE or agarose gel electrophoresis. The fluorescence of EtBr increases 21-fold upon binding to double-stranded RNA and 25-fold on binding double-stranded DNA so that destaining the background is not necessary with a low stain concentration (10 μg/ml). Ethidium bromide has been used in a number of fluorimetric assays for nucleic acids. It has been shown to bind to single-stranded DNA (although not as strongly) and triple-stranded DNA. Because of its ability to bind to DNA, EtBr is an inhibitor of DNA polymerase.
Ethidiumbromid-Lösung wird verwendet:
  • als Farbstoff zur Visualisierung von U937-Zellen zur Beurteilung der Zelllebensfähigkeit[1]
  • zum Nachweis von Polymerase-Kettenreaktionsprodukten[2]
  • in auf Agarose-Gelelektrophorese basierenden Gel-Verzögerungs-Assays[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Ethidium bromide intercalates double-stranded DNA and RNA and acts as a frameshift mutagen. It can also be used in conjunction with acridine orange to differentiate between viable, apoptotic and necrotic cells.
Rekonstituierung
Für die Gelfärbung nach der Elektrophorese Stammlösung mit Wasser zu 0.5 μg/ml verdünnen und Gel für 15-30 min. inkubieren. Entfärben ist normalerweise nicht notwendig, kann aber gegebenenfalls für 15 min in Wasser durchgeführt werden um den Hintergrund zu veringern. Die DNA-Banden können dann in einer UV light box (Wellenlänge 254 nm) sichtbar gemacht werden. Es besteht auch die Option Ethidiumbromid in Gel und Laufpuffer zuzugeben (0.5 μg/ml), was eine Visualisierung unmittelbar nach der Elektrophorese ermöglicht.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
pH-sensitive oncolytic adenovirus hybrid targeting acidic tumor microenvironment and angiogenesis
Choi JW, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 205, 134-143 (2015)
Application of a new wall-less plate technology to complex multistep cell-based investigations using suspension cells
Quinones GA, et al.
Blood, 121(7), e25-e33 (2013)
Keith E Herold et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 504, 441-458 (2009-01-23)
A prototype handheld, compact, rapid thermocycler was developed for multiplex analysis of nucleic acids in an inexpensive, portable configuration. Instead of the commonly used Peltier heating/cooling element, electric thin-film resistive heater and a miniature fan enable rapid heating and cooling
Ulrich Braunschweig et al.
Genome research, 24(11), 1774-1786 (2014-09-27)
Alternative splicing (AS) of precursor RNAs is responsible for greatly expanding the regulatory and functional capacity of eukaryotic genomes. Of the different classes of AS, intron retention (IR) is the least well understood. In plants and unicellular eukaryotes, IR is
Patrick Seitz et al.
PLoS genetics, 10(1), e1004066-e1004066 (2014-01-07)
The DNA uptake of naturally competent bacteria has been attributed to the action of DNA uptake machineries resembling type IV pilus complexes. However, the protein(s) for pulling the DNA across the outer membrane of Gram-negative bacteria remain speculative. Here we
Protokolle
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
Das Protokoll für das GenElute-Aufreinigungskit für genomische Säugetier-DNA beschreibt die Isolation von reiner DNA mit hoher Molekülmasse aus verschiedenen Säugetierquellen.
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
Ethidium bromide is a well-known and widely used fluorescent dye in biotechnology research.
Ethidiumbromid ist ein bekannter und verbreitet eingesetzter fluoreszierender Farbstoff für die biotechnologische Forschung.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf