Fortfahren mit
46067
Ethidiumbromid -Lösung
suitable for fluorescence, ~1% in H2O
Synonym(e):
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenyl-phenanthridiniumbromid, EtBr, Homidiumbromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20BrN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.31
UNSPSC Code:
12161505
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3642536
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
concentration
~1% in H2O
fluorescence
λex 480 nm; λem 620 nm in H2O, λex 518 nm; λem 605 nm (bound to DNA), λex 530 nm; λem 600 nm in 50 mM phosphate buffer pH 7.0 (upon binding to DNA)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
InChI key
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethidium bromide (EtBr) is the most commonly used nucleic acid stain for PAGE or agarose gel electrophoresis. The fluorescence of EtBr increases 21-fold upon binding to double-stranded RNA and 25-fold on binding double-stranded DNA so that destaining the background is not necessary with a low stain concentration (10 μg/ml). Ethidium bromide has been used in a number of fluorimetric assays for nucleic acids. It has been shown to bind to single-stranded DNA (although not as strongly) and triple-stranded DNA. Because of its ability to bind to DNA, EtBr is an inhibitor of DNA polymerase.
Biochem/physiol Actions
Ethidium bromide intercalates double-stranded DNA and RNA and acts as a frameshift mutagen. It can also be used in conjunction with acridine orange to differentiate between viable, apoptotic and necrotic cells.
Preparation Note
Für die Gelfärbung nach der Elektrophorese Stammlösung mit Wasser zu 0.5 μg/ml verdünnen und Gel für 15-30 min. inkubieren. Entfärben ist normalerweise nicht notwendig, kann aber gegebenenfalls für 15 min in Wasser durchgeführt werden um den Hintergrund zu veringern. Die DNA-Banden können dann in einer UV light box (Wellenlänge 254 nm) sichtbar gemacht werden. Es besteht auch die Option Ethidiumbromid in Gel und Laufpuffer zuzugeben (0.5 μg/ml), was eine Visualisierung unmittelbar nach der Elektrophorese ermöglicht.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E1385E1510E7637
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
concentration
~1% in H2O
concentration
500 μg/mL in H2O
concentration
10 mg/mL in H2O
concentration
-
fluorescence
λex 480 nm; λem 620 nm in H2O, λex 530 nm; λem 600 nm in 50 mM phosphate buffer pH 7.0 (upon binding to DNA), λex 518 nm; λem 605 nm (bound to DNA)
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
λex 360 nm; λem 590 nm in PBS, λex 526 nm; λem 605 nm (10 mM TBE; pH 8.0;), λex 526 nm; λem 605 nm in aqueous buffer
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethidiumbromid -Lösung
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Muta. 2
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)