Documents
57341-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 100 μm (PDMS)
Synonyme(s) :
PDMS SPME Fiber Assembly
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Nomenclature NACRES :
NB.21
product name
Fibres SPME Polydimethylsiloxane (PDMS), df 100 μm(PDMS, for use with autosampler, needle size 23 ga
Matériaux
fused silica fiber
plain red hub
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
23 ga
Conditionnement
pkg of 3 ×  ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
PDMS coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des alternatives plus respectueuses de l'environnement, respectant au moins l'un des 12 principes pour une chimie plus verte. Ce produit est utilisé en microextraction en phase solide (SPME). La SPME est l'une des technologies de préparation d'échantillons les plus respectueuses de l'environnement : en effet, il s'agit d'une technique d'extraction sans solvant, les fibres de SPME sont ré-utilisables et cette technique génère très peu de déchets, ce qui s'inscrit dans les principes "Prévention des déchets" et "Solvants et produits auxiliaires plus sûrs". Cliquez ici pour de plus amples informations.
Application
Volatiles
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
David Arroyo et al.
Journal of chromatography. A, 1218(28), 4487-4497 (2011-06-04)
An experimental design optimization is reported of an analytical procedure used in the simultaneous determination of seven non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in bovine milk by gas chromatography with mass spectrometry detection (GC-MS). This analytical procedure involves a solid-phase microextraction (SPME)
Valentina Canuti et al.
Journal of chromatography. A, 1216(15), 3012-3022 (2009-02-24)
The complex aroma of wine is derived from many sources, with grape-derived components being responsible for the varietal character. The ability to monitor grape aroma compounds would allow for better understanding of how vineyard practices and winemaking processes influence the
M Kovacevic et al.
Journal of chromatography. A, 918(1), 159-167 (2001-06-14)
The composition of hop essential oil is an important tool for evaluation of hop quality. As each hop variety has a typical essential oil pattern (fingerprint), hop oil analyses can be used to distinguish between hop varieties. The headspace solid-phase
Leandro Wang Hantao et al.
Journal of chromatography. A, 1279, 86-91 (2013-02-12)
In this paper is reported the use of the chromatographic profiles of volatiles to determine disease markers in plants - in this case, leaves of Eucalyptus globulus contaminated by the necrotroph fungus Teratosphaeria nubilosa. The volatile fraction was isolated by
Manuela Cerdán-Calero et al.
Journal of chromatography. A, 1241, 84-95 (2012-04-27)
Neutral volatiles and non-volatile polar compounds (sugars, organics acids and aminoacids) present in Valencia Late orange juice have been analysed by Gas Chromatography coupled to Mass Spectrometry (GC-MS). Before analysis, the neutral volatiles have been extracted by Headspace-Solid Phase Microextraction
Articles
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
Afficher tout
Protocoles
SPME offers efficient sample preparation for analyzing terpene/terpenoid profiles in plant essential oils using automation.
SPME offers efficient sample preparation for analyzing terpene/terpenoid profiles in plant essential oils using automation.
SPME offers efficient sample preparation for analyzing terpene/terpenoid profiles in plant essential oils using automation.
SPME offers efficient sample preparation for analyzing terpene/terpenoid profiles in plant essential oils using automation.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPME