Documents
57295-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 85 μm
Synonyme(s) :
Carboxen/PDMS SPME fiber assembly
About This Item
Code UNSPSC :
41115724
Nomenclature NACRES :
NB.21
product name
Unité de fibres SPME, carboxène/polydiméthylsiloxane (CAR/PDMS), df 85 μm(CAR/PDMS, needle size 23 ga, StableFlex, for use with autosampler
Matériaux
StableFlex fiber
plain light blue hub
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
23 ga
Conditionnement
pkg of 3 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (CAR/PDMS)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
CAR/PDMS coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Pour les gaz et les composés de faible poids moléculaire (MW 30-225)
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Produit(s) apparenté(s)
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Protocoles
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Les hautes performances, la fiabilité et la reproductibilité de la HS-SPME associée à la GC/MS pour la détermination des COV dans l'eau ont été prouvées dans un essai interlaboratoires. La nouvelle norme ISO 17943, basée sur la HS-SPME, constitue une amélioration des méthodes officielles existantes dédiées à cette détermination en termes de sensibilité et de sélectivité.
Les hautes performances, la fiabilité et la reproductibilité de la HS-SPME associée à la GC/MS pour la détermination des COV dans l'eau ont été prouvées dans un essai interlaboratoires. La nouvelle norme ISO 17943, basée sur la HS-SPME, constitue une amélioration des méthodes officielles existantes dédiées à cette détermination en termes de sensibilité et de sélectivité.
Afficher tout