57310-U
SPME Fiber Assembly
PDMS/DVB, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 65 μm (PDMS/DVB)
Synonyme(s) :
FIBRE SPME (BOÎTE DE 3) (MANUEL), AVEC REVÊTEMENT 65UM PS-DVB
About This Item
Produits recommandés
product name
Unité de fibres SPME, Polydiméthylsiloxane/divinylbenzène (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, needle size 24 ga, for use with manual holder
Matériaux
fused silica fiber
plain blue hub
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
24 ga
Conditionnement
pkg of 3 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
PDMS/DVB coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with manual holder
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Description générale
Application
Note de bas de page
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
La microextraction en phase solide (SPME) est une technique de préparation d'échantillons sans solvant, qui se sert de fibres enrobées pour extraire les analytes d'intérêt de l'échantillon avant analyse par GC ou HPLC.
La microextraction en phase solide (SPME) est une technique de préparation d'échantillons sans solvant, qui se sert de fibres enrobées pour extraire les analytes d'intérêt de l'échantillon avant analyse par GC ou HPLC.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEAfficher plusNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique