Documents
57327-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
PDMS/DVB, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 65 μm (PDMS/DVB)
Synonyme(s) :
FIBRE SPME StableFlex PK3, AUTO, AVEC REVETEMENT PDMS/DVB 65UM
About This Item
Code UNSPSC :
41115724
Nomenclature NACRES :
NB.21
product name
Unité de fibres SPME, Polydiméthylsiloxane/divinylbenzène (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, needle size 24 ga, StableFlex, for use with autosampler
Matériaux
StableFlex fiber
plain pink hub
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
24 ga
Conditionnement
pkg of 3 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
PDMS/DVB coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with autosampler
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des alternatives plus respectueuses de l'environnement, respectant au moins l'un des 12 principes pour une chimie plus verte. Ce produit est utilisé en microextraction en phase solide (SPME). La SPME est l'une des technologies de préparation d'échantillons les plus respectueuses de l'environnement : en effet, il s'agit d'une technique d'extraction sans solvant, les fibres de SPME sont ré-utilisables et cette technique génère très peu de déchets, ce qui s'inscrit dans les principes "Prévention des déchets" et "Solvants et produits auxiliaires plus sûrs". Cliquez ici pour de plus amples informations.
Application
Substances volatiles, amines et composés nitroaromatiques
Note de bas de page
L′enrobage est greffé à un noyau de silice fondue, ce qui donne un enrobage plus stable et une fibre moins cassante. Il peut y avoir une légère différence de sélectivité par rapport au même enrobage sur un noyau de silice fondue standard. Fibre de 2cm sans ressort.
Informations légales
StableFlex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)