57311
Unité de fibres SPME, Polydiméthylsiloxane/divinylbenzène (PDMS/DVB)
df 65 μm(PDMS/DVB, needle size 24 ga, for use with autosampler
Synonyme(s) :
FIBRE SPME (BOÎTE DE 3) (A.S.), AVEC REVÊTEMENT 65UM PS-DVB
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fused silica fiber
plain blue hub
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
24 ga
Conditionnement
pkg of 3 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
PDMS/DVB coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with autosampler
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
Note de bas de page