W102
(R)-(+)-WIN 55,212-2 mesylate salt
≥98% (HPLC), powder, CB2 agonist
Synonyme(s) :
WIN552122 mesylate
About This Item
Produits recommandés
product name
(R)-(+)-WIN 55,212-2 mesylate salt, ≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Couleur
white to beige
Solubilité
0.1 M HCl: 0.25 mg/mL
DMSO: 12 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.4 mg/mL
0.1 M NaOH: insoluble
H2O: insoluble
Chaîne SMILES
CS(O)(=O)=O.Cc1c(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4cccc5OC[C@@H](CN6CCOCC6)n1c45
InChI
1S/C27H26N2O3.CH4O3S/c1-18-25(27(30)22-9-4-7-19-6-2-3-8-21(19)22)23-10-5-11-24-26(23)29(18)20(17-32-24)16-28-12-14-31-15-13-28;1-5(2,3)4/h2-11,20H,12-17H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t20-;/m1./s1
Clé InChI
FSGCSTPOPBJYSX-VEIFNGETSA-N
Informations sur le gène
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable