A6226
AM251
>98% (HPLC), solid, cannabinoid receptor (CB1) antagonist
Synonyme(s) :
1-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(4-iodophenyl)-4-methyl-N-1-piperidinyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
AM251, >98% (HPLC), solid
Niveau de qualité
Essai
>98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Auteur
Sanofi Aventis
Chaîne SMILES
Cc1c(nn(-c2ccc(Cl)cc2Cl)c1-c3ccc(I)cc3)C(=O)NN4CCCCC4
InChI
1S/C22H21Cl2IN4O/c1-14-20(22(30)27-28-11-3-2-4-12-28)26-29(19-10-7-16(23)13-18(19)24)21(14)15-5-8-17(25)9-6-15/h5-10,13H,2-4,11-12H2,1H3,(H,27,30)
Clé InChI
BUZAJRPLUGXRAB-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Cnr1(12801) , Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable