T3392
Testosterone 3-(O-carboxymethyl)oxime: BSA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Ampleur du marquage
20-30 mol steroid per mol BSA
Solubilité
phosphate buffer: 1.90-2.10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless (pH 7.50)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H31NO4/c1-20-9-7-14(22-26-12-19(24)25)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(23)21(16,2)10-8-17(15)20/h11,15-18,23H,3-10,12H2,1-2H3,(H,24,25)/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1
Clé InChI
VDYLVWGBLQNNAW-ZKHIMWLXSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable