S4760
N-Succinyl-Ala-Ala-Ala-p-nitroanilide
elastase substrate, chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
N-Succinyl-L-alanyl-L-alanyl-L-alanine 4-nitroanilide, N-Succinyl-tri-L-alanine 4-nitroanilide
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
N-Succinyl-Ala-Ala-Ala-p-nitroanilide, elastase substrate
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H25N5O8/c1-10(20-15(25)8-9-16(26)27)17(28)21-11(2)18(29)22-12(3)19(30)23-13-4-6-14(7-5-13)24(31)32/h4-7,10-12H,8-9H2,1-3H3,(H,20,25)(H,21,28)(H,22,29)(H,23,30)(H,26,27)/t10-,11-,12-/m0/s1
Clé InChI
GVUGADOWXGKRAE-SRVKXCTJSA-N
Description générale
Application
- pour le criblage de l′activité d′élastase dans les enzymes fibrinolytiques lyophilisées du ver de terre
- pour la quantification de l′activité d′élastase dans le lait de brebis
- pour le criblage d′inhibiteurs d′abeille dans des essais d′inhibition des sérine protéases
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
Protocoles
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.