A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C38H52N10O8 · xC2HF3O2
Poids moléculaire :
776.88 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
4-Phenylazobenzyloxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
Application
4-Phenylazobenzyloxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg trifluoroacetate salt has been used as substrate for collagenase.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c