S2628
N-Succinyl-L-phenylalanine-p-nitroanilide
protease substrate, ≥98% (TLC), powder
Synonyme(s) :
Suc-Phe-pNA
About This Item
Produits recommandés
product name
N-Succinyl-L-phenylalanine-p-nitroanilide, protease substrate
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
dioxane: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C19H19N3O6/c23-17(10-11-18(24)25)21-16(12-13-4-2-1-3-5-13)19(26)20-14-6-8-15(9-7-14)22(27)28/h1-9,16H,10-12H2,(H,20,26)(H,21,23)(H,24,25)/t16-/m0/s1
Clé InChI
KNBLWBFJHZHYFG-INIZCTEOSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.