Merck
Toutes les photos(8)
Principaux documents
T3824
Sigma-Aldrich
Tyrosinase from mushroom
lyophilized powder, ≥1000 unit/mg solid
Synonyme(s) :
Catéchol oxydase, Monophénol mono-oxygénase, Monophénol, dihydroxyphénylalanine:oxygène oxydoréductase, Polyphénol oxydase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
fungus (mushroom)
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥1000 unit/mg solid
Poids mol.
119.5 kDa by electrophoresis
128 kDa by sedimentation velocity diffusion
133 kDa by LS
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
La tyrosinase est une oxydase à cuivre présentant une activité pour les catéchols et crésols. Elle participe à la conversion de tyrosine en dihydroxyphénylalanine (DOPA) et la polymérisation de DOPA produit la mélanine. La tyrosinase joue un rôle dans les réactions de brunissement. Cette enzyme possède deux sites de liaison pour les substrats aromatiques et un site de liaison distinct pour l′oxygène-cuivre.
Point isoélectrique (pI) : 4,7-5
Le pH optimal se situe entre 6 et 7.
Poids moléculaire 128 kDa par vitesse de sédimentation par diffusion ; 133 kDa par mesures de diffusion de lumière et 119,5 kDa par électrophorèse.
La tyrosinase est une oxydase à cuivre présentant une activité pour les catéchols et crésols. Elle est responsable du suivi des réactions de brunissement. Cette enzyme possède deux sites de liaison pour les substrats aromatiques et un site de liaison distinct pour l′oxygène-cuivre. Le cuivre est probablement sous forme de Cu(I) et l′inactivation implique une oxydation pour former des ions Cu(II).
Application
L′activité de la tyrosinase a été évaluée dans une étude portant sur le développement d′un agent thérapeutique non conventionnel pour traiter l′hyperpigmentation. La tyrosinase a également été utilisée dans une étude évaluant l′albinisme oculo-cutané dans la population pakistanaise.
Actions biochimiques/physiologiques
Convertit la tyrosine en L-DOPA ou la tyramine en dopamine
Propriétés physiques
Point isoélectrique (pI) : 4,7-5
Le pH optimal se situe entre 6 et 7.
Poids moléculaire ‘: 128 kDa par vitesse de sédimentation par diffusion ; 133 kDa par mesures de diffusion de lumière et 119,5 kDa par électrophorèse.
Définition de l'unité
Une unité = ΔA280 de 0,001 par min à pH 6,5 et 25 °C dans un mélange réactif de 3 ml contenant de la L-tyrosine.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Tyrosinase inhibitory effects and inhibition mechanisms of nobiletin and hesperidin from citrus peel crude extracts.
Zhang, et al.
Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 22, 83-90 (2019)
A T S Jorge et al.
International journal of cosmetic science, 34(5), 435-440 (2012-06-29)
Several treatments for skin whitening are available today, but few of them are completely adequate, especially owing to the carcinogenic potential attributed to classical drugs like hydroquinone, arbutin and kojic acid. To provide an alternative and safer technology for whitening
Shilpi Goenka et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(16) (2020-08-13)
Previous studies have reported that estrogen hormone promotes melanogenesis while progesterone inhibits it. A selective estrogen receptor modulator (SERM), tamoxifen, has been shown to promote melanogenesis; however, to date, there have been no reports on the effects of a selective
Thomas J Jaworek et al.
Orphanet journal of rare diseases, 7, 44-44 (2012-06-28)
Oculocutaneous albinism (OCA) is caused by a group of genetically heterogeneous inherited defects that result in the loss of pigmentation in the eyes, skin and hair. Mutations in the TYR, OCA2, TYRP1 and SLC45A2 genes have been shown to cause
Rongchao Zhang et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2020, 2582579-2582579 (2020-08-11)
Whitening cosmetics market has a bright future, and pure natural whitening products of traditional Chinese medicine have always been a research hotspot. In this research, the whitening active ingredient of Chinese medicine Trichosanthes pulp was isolated and purified for the