PHR1158
Benzocaine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
4-Aminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-aminobenzoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1054000
Famille d'API
benzocaine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2,10H2,1H3
Clé InChI
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Benzocaine is an ester-type local anesthetic, able to induce pain relief. It is used extensively in topical, mucosal and dermal formulations.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F
Point d'éclair (°C)
112 °C