Key Documents
C2432
Sigma-Aldrich
Chloroforme
contains 100-200 ppm amylenes as stabilizer, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Trichlorométhane, Trichlorure de méthylidyne
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CHCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.38
Numéro Beilstein :
1731042
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.04
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
160 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Contient
100-200 ppm amylenes as stabilizer
Technique(s)
RNA extraction: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Point d'ébullition
60.5-61.5 °C (lit.)
Pf
−63 °C (lit.)
Densité
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clé InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le chloroforme est un solvant organique chloré volatil et incolore dont les vapeurs ont un effet narcotique. Ce produit contient de l'amylène en tant que stabilisant, car le chloroforme est sensible à la dégradation au cours du temps. L'amylène se comporte comme un piégeur de radicaux libres au fur et à mesure de la décomposition du chloroforme.
Application
Le chloroforme a été utilisé pour isoler de l'ARN dans des tissus de mammifères.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Les clients ont également consulté
RNA Isolation from Synechocystis.
Mironov KS and. Los DA.
Bio-protocol, 5(6) (2015)
GC-MS-Based Analysis of Chloroform Extracted Suberin-Associated Root Waxes from Arabidopsis and Other Plant Species.
GC-MS-Based Analysis of Chloroform Extracted Suberin-Associated Root Waxes from Arabidopsis and Other Plant Species.
Kosma DK, et al.
Bio-protocol, 5(24) (2015)
Atrial fibrosis in a chronic murine model of obstructive sleep apnea: mechanisms and prevention by mesenchymal stem cells.
Ramos P et al.
Respiratory Research, 15, 54-54 (2014)
Immune activation and target organ damage are consequences of hydrodynamic treatment but not delivery of naked siRNAs in mice.
Racz Z et al.
Nucleic Acid Therapeutics, 21, 215-215 (2011)
H Yamasaki et al.
Comptes rendus de l'Academie des sciences. Serie III, Sciences de la vie, 322(2-3), 151-159 (1999-04-10)
Gap junctional intercellular communication (GJIC) is considered to play a key role in the maintenance of tissue independence and homeostasis in multicellular organisms by controlling the growth of GJIC-connected cells. Gap junction channels are composed of connexin molecules and, so
Articles
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Des substances sont dites miscibles si elles se dissolvent l'une dans l'autre en formant une solution uniforme. Ajoutez à vos marque-pages ou téléchargez notre tableau de miscibilité incluant les solvants de laboratoire courants.
Des substances sont dites miscibles si elles se dissolvent l'une dans l'autre en formant une solution uniforme. Ajoutez à vos marque-pages ou téléchargez notre tableau de miscibilité incluant les solvants de laboratoire courants.
Afficher tout
Protocoles
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .