Key Documents
1.02431
SAFC
Chloroforme
EMPROVE® ESSENTIAL
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Trichlorométhane, Trichlorure de méthylidyne
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CHCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.38
Numéro Beilstein :
1731042
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-663-8
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
160 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Pureté
99.0-99.4% (GC)
Forme
liquid
Technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Point d'ébullition
60.5-61.5 °C (lit.)
Pf
−63 °C (lit.)
Densité
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clé InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le chloroforme est utilisé dans les procédés de production pharmaceutique ainsi que comme agent d'inactivation dans les vaccins.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash