Documents
288306
Sigma-Aldrich
Chloroforme
anhydrous, ≥99%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Synonyme(s) :
Trichlorométhane, Trichlorure de méthylidyne
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CHCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.38
Numéro Beilstein :
1731042
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
160 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Contient
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Conditionnement
Sure/Seal of 1, 2 L
Sure/Seal of 100, 12x100 mL
Impuretés
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
<0.0003%
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Point d'ébullition
60.5-61.5 °C (lit.)
Pf
−63 °C (lit.)
Densité
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clé InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le chloroforme est un solvant organique chloré volatil et incolore dont les vapeurs ont un effet narcotique. En raison de sa sensibilité à la lumière, il peut subir une dégradation avec le temps. Cela peut être évité par l′ajout d′éthanol en guise de stabilisant. L′ajout augmentera la polarité du solvant et pourra avoir un impact sur certaines applications.
Application
Le chloroforme a été utilisé comme solvant pour dissoudre les lipides et aussi comme agent nettoyant. Il peut également être utilisé dans des procédés d′extraction de solvants et également pour la recristallisation.
Informations légales
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Les clients ont également consulté
Electrogenerated chemiluminescent emission from an organized (LB) monolayer of a tris (2,2'-bipyridine) ruthenium (2+)-based surfactant on semiconductor and metal electrodes
Zhang X and Bard AJ
The Journal of Physical Chemistry, 92(20), 5566-5569 (1988)
Mariya M Kucherenko et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (46)(46), doi:10-doi:10 (2011-01-06)
The molecular characterization of muscular dystrophies and myopathies in humans has revealed the complexity of muscle disease and genetic analysis of muscle specification, formation and function in model systems has provided valuable insight into muscle physiology. Therefore, identifying and characterizing
Analytical chemistry in a drop. Solvent extraction in a microdrop
Liu H and Dasgupta PK
Analytical Chemistry, 68(11), 1817-1821 (1996)
Eagleson M
Concise Encyclopedia Chemistry, 216-216 (1994)
High activity and regenerability of a palladium-gold catalyst for chloroform degradation.
Velazquez JC, et al.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology (2015)
Articles
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Des substances sont dites miscibles si elles se dissolvent l'une dans l'autre en formant une solution uniforme. Ajoutez à vos marque-pages ou téléchargez notre tableau de miscibilité incluant les solvants de laboratoire courants.
Des substances sont dites miscibles si elles se dissolvent l'une dans l'autre en formant une solution uniforme. Ajoutez à vos marque-pages ou téléchargez notre tableau de miscibilité incluant les solvants de laboratoire courants.
Afficher tout