A propos de cet article
Formule linéaire :
[(CH3)2CH]2NCH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.24
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
230-392-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
127 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
14 hPa ( 20 °C)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidergrade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
14 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
240 °C
potency
200-500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.7-6.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
12.3 (20 °C in H2O, as an emulsion)
kinematic viscosity
0.88 cSt(20 °C)
bp
127 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 9.5 °C
density
0.76 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C(C)C)(C(C)C)CC
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI key
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
General description
La N,N-diisopropyléthylamine (DIPEA), également appelée base de Hünig, est une amine à encombrement stérique. Il s'agit d'une base non nucléophilique couramment employée pour les réactions de substitution, d'alkylation, de couplages d'amides, etc. La DIPEA est également utilisée comme base dans les réactions de couplage croisé catalysées par le Pd, notamment les réactions de couplage de Heck et de Sonagashira.
Application
- Nanoparticules polymères hybrides à double stimulus auto-assemblées à partir de POSS : décrit la synthèse de nanoparticules polymères hybrides en utilisant la N-éthyldiisopropylamine dans le processus d'assemblage (Yang et al., 2022).
- Contrôle magnétique de la durée de vie de l'état de charges séparées réalisé par fixation covalente d'un complexe de platine : détaille l'utilisation de la N-éthyldiisopropylamine dans la préparation de complexes de platine à réglage magnétique (Kozaki et al., 2021).
- Copolymères en blocs hybrides de polyesters/polycarbonates et de polypeptides synthétisés par polymérisation monotope séquentielle par ouverture de cycle : explique l'initiation de la polymérisation avec la N-éthyldiisopropylamine pour créer des copolymères en blocs hybrides (Gradišar et al., 2018).
Analysis Note
Dosage (GC, % d′aire) : ≥ 98,0 % (a/a)
Densité (d 20 °C/ 4 °C) : 0,755 - 0,758
Eau (K. F.) : ≤ 0,20 %
Identité (IR) : test réussi
Densité (d 20 °C/ 4 °C) : 0,755 - 0,758
Eau (K. F.) : ≤ 0,20 %
Identité (IR) : test réussi
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Éthyldiisopropylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.1 °F
flash_point_c
9.5 °C