303208
Bromomethyl acetate
95%
Synonyme(s) :
Acetoxymethyl bromide, Acetyloxymethyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
Point d'ébullition
130-133 °C/750 mmHg (lit.)
Densité
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)OCBr
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-3(5)6-2-4/h2H2,1H3
Clé InChI
NHYXMAKLBXBVEO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter