Accéder au contenu
100331
Chlorométhyl méthyl éther
technical grade
Synonyme(s) :
Chlorure de MOM, Chlorure de méthoxyméthyle, Méthyl chlorométhyl éther
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
ClCH2OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
80.51
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
EC Number:
203-480-1
MDL number:
Assay:
≥92.5%
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
technical grade
Quality Segment
vapor pressure
3.55 psi ( 20 °C)
assay
≥92.5%
form
liquid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
55-57 °C ((lit.)), 55-57 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.), 1.06 g/mL at 25 °C
functional group
chloro, ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCCl
InChI
[1S/C2H5ClO/c1-4-2-3/h2H2,1H3], 1S/C2H5ClO/c1-4-2-3/h2H2,1H3
InChI key
[XJUZRXYOEPSWMB-UHFFFAOYSA-N], XJUZRXYOEPSWMB-UHFFFAOYSA-N
Application
Le chlorométhyl méthyl éther (MOM-Cl) peut être utilisé comme réactif :
  •  Pour l'introduction de groupes de protection méthoxyméthyle (MOM) en convertissant les alcools en éthers méthoxyméthyliques (MOM).
  •  Pour préparer certains complexes métalliques contenant des groupes méthoxyméthyle coordonnés à des ligands carbonyle et dipyridyle.        
  • Dans la préparation de polymères réticulés de fluorène/ chlorométhyl méthyl éther par polymérisation de Friedel-Crafts.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mot-clé
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Faceshields, Gloves