Principaux documents
TZVC00010
Millipore
Dispositif Steridilutor® NEO
For liquids and soluble powders in vials., Devices with an expansion chamber for sample preparation and dilution., pkg of 10 blisters per box, Single packed
Synonyme(s) :
Unité Steridilutor® NEO pour les essais de stérilité
About This Item
Code UNSPSC :
23151818
eCl@ss :
32014001
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing
stainless steel (for needle)
Niveau de qualité
Agence
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Caractéristiques
Devices with an expansion chamber for sample preparation and dilution.
Fabricant/nom de marque
Steridilutor®
Conditionnement
pkg of 10 blisters per box, Single packed
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
For liquids and soluble powders in vials.
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le dispositif Steridilutor® NEO à chambre d'expansion est un ensemble de tuyaux et d'aiguilles conçu pour les poudres difficiles à dissoudre, la dilution d'antibiotiques surpuissants et le mélange de produits en flacons. Les produits purs (solides ou liquides) sont difficiles à rincer et la présence de résidus peut constituer un facteur d'inhibition très important dans les essais de stérilité. Dans le cas des poudres, une bonne dissolution est nécessaire pour éviter la présence d'agrégats. Une étape de dilution est vivement recommandée dans le cas des antibiotiques liquides pour réduire la concentration de l'agent antimicrobien. Cela évite que l'agent reste attaché au filtre. La chambre d'expansion permet d'évacuer la pression ou le vide résiduel présents dans les flacons, sans risque de contamination ou d'égoutture. La double aiguille de faible diamètre assure la communication entre les produits à tester et le diluant. Le produit dilué est ensuite filtré à l'aide des unités Steritest® NEO appropriées.
Application
Le dispositif Steridilutor® NEO à chambre d'expansion est utilisé pour la dilution de poudres et d'antibiotiques surpuissants ainsi que pour le mélange de produits en flacons. La chambre d'expansion permet de mettre le récipient de diluant à la pression atmosphérique.
Informations légales
STERIDILUTOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Configuré(e)(s) pour
Nécessaire, mais non fourni
Réf. du produit
Description
Tarif
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Articles
Steritest® NEO device is ideal for sterility testing of antibiotics. The Steridilutor® NEO system is designed to dissolve and dilute drugs in vials whereas the Steridilutor® NEO device for the liquid transfer kit allows diluting liquids from open ampoules into a septum-equipped diluent container.
Steritest® NEO device is ideal for sterility testing of antibiotics. The Steridilutor® NEO system is designed to dissolve and dilute drugs in vials whereas the Steridilutor® NEO device for the liquid transfer kit allows diluting liquids from open ampoules into a septum-equipped diluent container.
Steritest® NEO device is ideal for sterility testing of antibiotics. The Steridilutor® NEO system is designed to dissolve and dilute drugs in vials whereas the Steridilutor® NEO device for the liquid transfer kit allows diluting liquids from open ampoules into a septum-equipped diluent container.
Steritest® NEO device is ideal for sterility testing of antibiotics. The Steridilutor® NEO system is designed to dissolve and dilute drugs in vials whereas the Steridilutor® NEO device for the liquid transfer kit allows diluting liquids from open ampoules into a septum-equipped diluent container.
Afficher tout
Contenu apparenté
The new Velax® cutting clamp to sever the tubing of a Steritest® NEO device makes sterility testing by membrane filtration safer and more convenient than ever before.
The new Velax® cutting clamp to sever the tubing of a Steritest® NEO device makes sterility testing by membrane filtration safer and more convenient than ever before.