Principaux documents
TZV000010
Millipore
Dispositif Steridilutor® NEO
For liquids and soluble powders in vials., Devices without an expansion chamber for sample preparation and dilution., pkg of 10 blisters per box, Single packed
Synonyme(s) :
Unité Steridilutor® NEO pour les essais de stérilité
About This Item
Code UNSPSC :
23151818
eCl@ss :
32014001
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing
stainless steel (for needle)
Niveau de qualité
Agence
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Caractéristiques
Devices without an expansion chamber for sample preparation and dilution.
Fabricant/nom de marque
Steridilutor®
Conditionnement
pkg of 10 blisters per box, Single packed
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
For liquids and soluble powders in vials.
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le dispositif Steridilutor® NEO à chambre d'expansion est un ensemble de tubulures et d'aiguilles conçu pour les poudres difficiles à dissoudre, la dilution d'antibiotiques surpuissants et le mélange de produits en flacons. Les produits purs (solides ou liquides) sont difficiles à rincer et la présence de résidus peut constituer un facteur inhibiteur très important dans les essais de stérilité. Dans le cas des poudres, une bonne dissolution est nécessaire pour éviter la présence d'agrégats. Une étape de dilution est vivement recommandée dans le cas des antibiotiques surpuissants pour réduire la concentration en agent antimicrobien. Cela diminue le risque que l'agent reste adsorbé sur le filtre. La double aiguille de faible diamètre assure la communication entre les produits et le diluant. Le produit dilué est ensuite filtré à l'aide des unités Steritest® NEO appropriées.
Application
Le dispositif Steridilutor® NEO sans chambre d'expansion est utilisé pour les poudres difficiles à dissoudre, la dilution de produits visqueux et le mélange de produits en flacons. Il accélère, simplifie et améliore la sécurité des essais de stérilité.
Informations légales
STERIDILUTOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Configuré(e)(s) pour
Articles
Sterility testing is one of the most crucial steps in pharmaceutical product release. Regulatory-compliant membrane filtration sterility testing devices ensure the safety of pharmaceutical products.
Sterility testing is one of the most crucial steps in pharmaceutical product release. Regulatory-compliant membrane filtration sterility testing devices ensure the safety of pharmaceutical products.
Sterility testing is one of the most crucial steps in pharmaceutical product release. Regulatory-compliant membrane filtration sterility testing devices ensure the safety of pharmaceutical products.
Sterility testing is one of the most crucial steps in pharmaceutical product release. Regulatory-compliant membrane filtration sterility testing devices ensure the safety of pharmaceutical products.