Principaux documents
TANKVH1A1
Milli-Q
Filtre évent
Protects pure water in Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tanks from airborne contaminants. For High-Flow applications.
Synonyme(s) :
Filtre évent HF (pour les applications à haut débit)
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
NB.24
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Hauteur
15.5 cm (6.1 in.)
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le filtre évent, repensé pour une intégration fluide, offre une protection optimale contre les contaminants présents dans l'air tels que les particules et les micro-organismes, ce qui permet de préserver la pureté de l'eau pure et ultra pure conservée dans les cuves de stockage Milli-Q® IQ/IX dans le cadre des applications à haut débit (pour un débit > 16,5 l/min).
À mesure que la cuve se vide de son eau, l'air qui pénètre dans le système est filtré à travers ce filtre évent. Cela réduit considérablement la contamination atmosphérique pénétrant dans la cuve et empêche la formation d'un biofilm sur ses parois internes.
Ce filtre évent placé en haut de la cuve peut être facilement remplacé et aisément installé dans un espace restreint.
Application
L'eau pure (Type 2) et ultra pure (Type 1) Milli-Q® de haute qualité produite à partir d'eau de ville est principalement utilisée à des fins de recherche et de contrôle qualité dans divers laboratoires à travers le monde.
Caractéristiques et avantages
  • Un filtre membrane hydrophobe pour retenir les particules et les bactéries.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Contenu apparenté
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
Afficher tout