Accéder au contenu
IPAKQUA00
Cartouche de polissage IPAK Quanta® pour eau purifiée
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and EQ 7008/16 ultrapure water systems fed with purified water. This product replaces IPAKQUAA1.
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.21
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milli-Q®
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature purified water
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IQ 7000
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
General description
Cette cartouche de polissage IPAK Quanta® pour l'eau purifiée contient un échangeur d'ions innovant IQnano™ pour éliminer les ions jusqu'à des niveaux de traces, plus du charbon actif synthétique de haute qualité pour cibler les traces de contaminants organiques.
Combinée à la cartouche de polissage IPAK Meta® pour l'eau purifiée (IPAKMET00), elle permet la production d'une eau ultra pure (Type 1) pour les applications de laboratoire sensibles.
Application
  • À utiliser avec les systèmes d'eau ultra pure Milli-Q® IQ/EQ 7000 et EQ 7008/16 alimentés par de l'eau purifiée.
  • Fournit de l'eau ultra pure (Type 1) pour les applications sensibles
Features and Benefits
  • L'étiquette e-Sure avec connexion RFID au système permet un suivi continu de l'état des consommables, une gestion des données et une traçabilité totale.
  • Cartouche fournie avec un bouchon de vidange pour éliminer l'excédent d'eau de la cartouche usagée et ainsi réduire son poids lors de sa mise au rebut.
  • 78 % des fournisseurs de pièces de cette cartouche sont certifiés ISO 14001 pour leur système de management environnemental.
Legal Information
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany