Merck
IPAKGARD1
Cartouche de prétraitement IPAK Gard® 3/5
For Milli-Q® IQ/IX 7003/05 and Milli-Q® EQ 7008/16 water systems to protect RO membranes. This product replaces IPAKGARA1.
Synonyme(s) :
Pack de prétraitement IPAK Gard 03/05
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.21
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
packaging
units of 1
manufacturer/tradename
Milli-Q®
storage condition
room temperature
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016 , for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005
shipped in
ambient
General description
La cartouche de prétraitement PAK Gard® 3/5 protège la membrane d'osmose inverse (OI) en éliminant efficacement les contaminants de l'eau tels que le chlore libre, les colloïdes, les particules et les minéraux présents dans l'eau potable.
Les technologies de purification comprennent le charbon actif pour l'élimination du chlore libre et un filtre plissé pour l'élimination des particules et des colloïdes. Cette cartouche de prétraitement améliore les performances de votre système et prolonge sa durée de vie.
Application
  • À utiliser avec les systèmes Milli-Q® IQ/IX 7003/05 et EQ 7008/16.
  • Protège de façon optimale les membranes d'OI du chlore libre, des colloïdes, des particules et des minéraux que l'on trouve dans une eau d'alimentation potable.
  • Améliore la performance et la durée de vie du système.
Features and Benefits
  • Le filtre plissé élimine les particules et les colloïdes, et le bloc de charbon actif élimine le chlore libre de l'eau potable pour garantir la performance de la membrane d'OI au fil des ans.
  • Les étiquettes e-Sure avec connexion RFID au système permettent un suivi continu de l'état des consommables, une gestion des données et une traçabilité totale.
  • Fournie avec un bouchon de vidange pour éliminer l'excédent d'eau de la cartouche usagée et ainsi réduire son poids lors de sa mise au rebut.
  • 63 % des fournisseurs de pièces de cette cartouche sont certifiés ISO 14001 pour leur système de management environnemental.
Legal Information
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany