Accéder au contenu
IPAKMET00
Cartouche de polissage IPAK Meta® pour eau purifiée
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and EQ 7008/16 ultrapure water systems fed with purified water. This product replaces IPAKMETA1.
greener alternative
Alternative plus écologique
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.21
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milli-Q®
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
H
39.5 cm (15.5 in.)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IQ 7000
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
General description
Cette cartouche de polissage IPAK Meta® pour l'eau purifiée contient de la résine échangeuse d'ions à lits mélangés Jetpore® et un échangeur d'ions innovant IQnano pour éliminer de l'eau pure les ions présents à l'état de traces.
Combinée à une cartouche de polissage IPAK Quanta® pour l'eau purifiée (IPAKQUA00), elle permet la production d'une eau ultra pure (Type 1) pour les applications de laboratoire sensibles.
Nous continuons à démontrer notre engagement envers un avenir écoresponsable en explorant les moyens d'améliorer les produits existants de notre gamme. Nous avons passé en revue nos cartouches de purification afin d'identifier les principaux moyens d'atténuer l'impact environnemental sans compromettre les performances du produit. Ce produit a bénéficié d'une optimisation du mélange de résines, de l'emballage et de la gestion en fin de vie. Il est donc considéré comme un produit alternatif plus écologique dans la catégorie "refonte". Voir la fiche d'évaluation DfS de la nouvelle cartouche IPAK Meta® pour l'eau pure.
Application
  • À utiliser avec les systèmes d'eau ultra pure Milli-Q® IQ/EQ 7000 et EQ 7008/16 alimentés par de l'eau purifiée.
  • Fournit de l'eau ultra pure (Type 1) pour les applications sensibles
Features and Benefits
  • L'étiquette e-Sure avec connexion RFID au système permet un suivi continu de l'état des consommables, une gestion des données et une traçabilité totale.
  • Cartouche fournie avec un bouchon de vidange pour éliminer l'excédent d'eau de la cartouche usagée et ainsi réduire son poids lors de sa mise au rebut.
  • 78 % des fournisseurs de pièces de cette cartouche sont certifiés ISO 14001 pour leur système de management environnemental.
Legal Information
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany