Merck
IPAKQUAEX
Cartouche de polissage IPAK Quanta® pour eau purifiée Elix®
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and IQ 7003/05 /10 /15 ultrapure water systems fed by Elix® pure water. This product replaces IPAKQUAA1.
Synonyme(s) :
Cartouche IPAK Quanta® pour eau Elix
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.13
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milli-Q®
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature purified water (Elix®)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
General description
Cette cartouche de polissage IPAK Quanta® pour l'eau Elix® contient un échangeur d'ions innovant IQnano pour éliminer les ions jusqu'à des niveaux de traces, plus du charbon actif synthétique de haute qualité pour cibler les traces de contaminants organiques.
Combinée à une cartouche de polissage IPAK Meta® pour l'eau d'alimentation Elix® (IPAKMETEX), elle permet la production d'une eau ultra pure (Type 1) pour les applications de laboratoire sensibles.
Application
  • À utiliser avec les systèmes d'eau ultra pure Milli-Q® IQ/EQ 7000 et IQ 7003/05/10/15 alimentés par de l'eau Elix®
  • Fournit de l'eau ultra pure (Type 1) pour les applications sensibles
Features and Benefits
  • L'étiquette e-Sure avec connexion RFID au système permet un suivi continu de l'état des consommables, une gestion des données et une traçabilité totale.
  • Cartouche fournie avec un bouchon de vidange pour éliminer l'excédent d'eau de la cartouche usagée et ainsi réduire son poids lors de sa mise au rebut.
  • 78 % des fournisseurs de pièces de cette cartouche sont certifiés ISO 14001 pour leur système de management environnemental.
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany