Principaux documents
8.51221
Sigma-Aldrich
PyAOP
for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
PyAOP, (7-Azabenzotriazol-1-yloxy)trispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H27F6N7OP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
Nom du produit
PyAOP, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[P](=[N+]5CCCC5)(N4CCCC4)(N3CCCC3)O[n]1nnc2c1nccc2
InChI
1S/C17H27N7OP.F6P/c1-2-11-21(10-1)26(22-12-3-4-13-22,23-14-5-6-15-23)25-24-17-16(19-20-24)8-7-9-18-17;1-7(2,3,4,5)6/h7-9H,1-6,10-15H2;/q+1;-1
Clé InChI
CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
PyAOP is an extremely effective coupling reagent that mediates amide bond formation with the efficiency of HATU but without the risk of guanidine formation, making it the reagent of choice for peptide cyclization.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references:
[1] F. Albericio, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 4853.
Application
PyAOP can be used as a coupling reagent:
  • In the synthesis of N,N′-substituted acylguanidines by solid-phase peptide synthesis.
  • To facilitate the formation of peptide bonds during the synthesis of cyclic peptide hybrids.
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Synthesis of cyclic peptide hybrids with amino acid and nucleobase side-chains
Planas M, et al.
Tetrahedron Letters, 41, 4097-4100 (2000)
Solid-phase synthesis of N, N?-substituted acylguanidines
Dodd DS and Zhao Y
Tetrahedron Letters, 42, 1259-1262 (2001)
On the use of PyAOP, a phosphonium salt derived from HOAt, in solid-phase peptide synthesis
F. Albericio, et al.
Tetrahedron Letters, 38, 4853-4853 (1997)
Articles
Novabiochem® propose un grand nombre de réactifs de couplage pour l'activation in situ. Les réactifs d'activation in situ sont faciles à utiliser, réagissent rapidement (même avec les acides aminés encombrés stériquement) et leur utilisation n'entraîne généralement pas de réactions secondaires.
Novabiochem® propose un grand nombre de réactifs de couplage pour l'activation in situ. Les réactifs d'activation in situ sont faciles à utiliser, réagissent rapidement (même avec les acides aminés encombrés stériquement) et leur utilisation n'entraîne généralement pas de réactions secondaires.
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.
Novabiochem® propose un grand nombre de réactifs de couplage pour l'activation in situ. Les réactifs d'activation in situ sont faciles à utiliser, réagissent rapidement (même avec les acides aminés encombrés stériquement) et leur utilisation n'entraîne généralement pas de réactions secondaires.
Afficher tout