8.51206
TSTU
≥97.0%, for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
TSTU, N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate, O-[N-Succinimidyl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate
About This Item
product name
TSTU, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥97.0%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
195-200 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C9H16N3O3.BF4/c1-10(2)9(11(3)4)15-12-7(13)5-6-8(12)14;2-1(3,4)5/h5-6H2,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
YEBLHMRPZHNTEK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] W. Bannwarth, et al. (1988) Helv. Chim. Acta, 71, 2085.
[2] R. Knorr, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 1927.
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder to crystals
Assay: ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable